missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™

Code produit. p-200131515
Click to view available options
Quantité:
50 g
200 g
Conditionnement:
200g
50g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17934346

Marque: VHG Labs VHGOLA500050G

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications

Lanthanum Standard: La @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Nom chimique ou matériau Lanthanum
CAS 7439-91-0
Méthodes ICP/XRF/RDE
Noms d’analytes ou de composants Lanthanum
Conditions d’expédition Room Temperature
Formule moléculaire La
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme La
Formule InChI InChI=1S/La
SMILES [La]
Nom IUPAC lanthanum
Solvent or Matrix 75 cSt Mineral Oil
Poids moléculaire (g/mol) 138.906
Quantité 50 g
Poids de la formule 138.906 g/mol
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis