Learn More
Invitrogen™ Kit de dosage du coactivateur TR-FRET TR bêta LanthaScreen™, chèvre
Kit de dosage du coactivateur TR-FRET TR bêta LanthaScreen™, chèvre
Marque: Invitrogen™ PV4686
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 0.09000kg
Description
Ce kit contient de l’anticorps Tb-anti-TPS de chèvre ; les autres composants du kit sont identiques à ceux du kit A15135 :Le dosage de coactivateur bêta TR (récepteur thyroïdique) TR-FRET LanthaScreen™ fournit une méthode sensible et robuste pour le criblage à haut débit des ligands bêta TR potentiels en tant qu’agonistes du recrutement de coactivateurs dépendant du ligand. Le kit utilise un anticorps anti-GST marqué au terbium (Tb), un peptide de coactivateur marqué à la fluorescéine et un domaine de liaison au ligand bêta TR recombinant humain (TR bêta-LBD) qui est marqué par le glutathion-S-transférase (GST) dans un format de dosage homogène en mélange et en lecture.
Pour le dosage :
Lors de l’exécution du dosage de coactivateur bêta TR TR-FRET LanthaScreen™, le TR bêta-LBD est ajouté aux composés de test de ligand, suivi de l’ajout d’un mélange du peptide coactivateur fluorescéine et de l’anticorps anti-GST de Tb. Après une période d’incubation à température ambiante, le rapport TR-FRET nm/ nm est calculé et peut être utilisé pour déterminer la CE à partir d’une courbe de réponse des doses du composé. Basé sur la biologie de l’interaction peptidique TR bêta-coactivateur, le ligand CE50 est une valeur composite représentant la quantité de ligands nécessaire pour se lier au récepteur, provoquer un changement de structure et recruter un peptide coactivateur (figure 1).
Contenu et stockage :
Le kit de dosage de coactivateur bêta TR TR-FRET LanthaScreen™ contient la protéine TR bêta-LBD (GST), le peptide de coactivateur SRC2-2 marqué par fluorescence, l’anticorps anti-GST marqué par Tb et des tampons. Stocker les composants comme indiqué dans le protocole de dosage (-80°C, -20°C ou +4°C).
Spécification
Kit de dosage de coactivateur beta TR-FRET TR LanthaScreen™, dosages 800 x20 μl, format de plaque de , 384 puits, type de colorant Tb (Terbium), méthode de détection fluorescente, technique TR-FRET, pour Pharma & Biopharma, identification et validation de cibles et de plomb | |
Lecteur de microplaques | |
800 dosages de 20 μl | |
Plaque à 384 puits | |
Pharma et biopharma, découverte et développement de médicaments, identification et validation de prototypes et de plomb, biologie des récepteurs nucléaires, dosages biochimiques des récepteurs nucléaires, interaction des récepteurs nucléaires |
Fluorescent | |
Protéine TR beta-LBD (GST), peptide de co-activateur SRC2-2 marqué par fluorescence, anticorps anti-GST marqué par Tb et tampons | |
Usage exclusivement réservé à la recherche. | |
-68°C à -85°C | |
Kit d’essai de coactivateur LanthaScreen™ TR-FRET TR Bêta |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.