Learn More
Nitritex™ Gants en latex pour salle blanche BioClean Legacy™
Utilisés pour les travaux en salle blanche. Les gants en latex pour salle blanche Nitritex™ BioClean Legacy™ possèdent une couleur naturelle et offrent un confort incomparable.
5.90€ - 317.00€
Spécification
Classification | Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI |
---|---|
Couleur | Naturel |
Jetable | Oui |
Laboratory/Cleanroom Use | Yes |
Latex Free | Non |
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15208188
|
Nitritex™
BLA203-L |
L |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15288178
|
Nitritex™
BLA201-S |
S |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 26-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15186753
|
Nitritex™
BLA205-XXL |
2XL |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15298178
|
Nitritex™
BLA202-M |
M |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 10-07-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15278178
|
Nitritex™
BLA200-XS |
XS |
317.00€
1000 pièces |
Expédition estimée: 28-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12705825
|
Nitritex™
BLA202-M |
M |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12715825
|
Nitritex™
BLA203-L |
L |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12795815
|
Nitritex™
BLA201-S |
S |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
12725825
|
Nitritex™
BLA204-XL |
XL |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
- Particules : Traité dans un environnement de salle blanche pour une compatibilité garantie avec les conditions de fonctionnement de la norme ISO classe 4.
- Propriétés physiques : Conformes aux exigences de la norme relative aux gants EN 420:2003 et des normes européennes relatives aux gants médicaux EN 455 (parties 1, 2 et 3) et EN 374-1, 2 et 3:2003.
- Stérile : Non stériles
- Systèmes de qualité : fabriqués dans un établissement titulaire des certifications ISO 9001:2008 et 89/686/CEE article 11b. Traités dans un environnement de salle blanche ISO classe 4 certifiés NEBB.
- Échantillonnage et inspection : Conformément à la norme ISO 2859.
Spécification
Catégorie 3 - équipement de protection individuelle de conception complexe conforme à la directive 89/686/CEE sur les EPI | |
Oui | |
Non | |
Sans poudre | |
Non stérile | |
300 mm |
Naturel | |
Yes | |
Latex | |
Gants pour salle blanche | |
Ourlé |