Learn More
Coverguard™ Gants en latex / coton
Code produit. 12098245
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
Conditionnement:
10 paires
Code produit. 12098245
Marque: Coverguard™ 5209
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
EUROCHEM gloves are the ideal choice when handling heavy objects in slippery and difficult environments, and provide medium chemical protection. They have a blue natural latex coating with a smooth finish and cotton inner to provide comfort for extended use.
  • PPE Category III
  • Medium chemical protection
  • Protect against bacteria and fungi
  • Suitable for Forestry, Fishing, Horticulture, Farming, Waste treatment, Food-processing industries, Construction, Chemical
  • Cotton inner for added comfort
  • Blue natural latex coating
  • Ideal for handling heavy objects in slippery and difficult environments
  • Hangable individual pack
Spécification
Certifications / conformité (Europe) EPI PPE Cat. III, EN 420:2003 + A1:2009, EN 388:2016, EN 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, Food contact
Applications Industrial
Couleur Bleu
Finger Thickness (English) 51 mil
Finger Thickness (Metric) 1.3 mm
Matériau Latex, Cotton
Type de produit Gants de protection chimique
Dimensions 9
Épaisseur (impériale) 51 mil
Épaisseur (métrique) 1.3 mm
Norme EN388 Oui
EN ISO 374-1 Type B
EN ISO 374-1 CODES DE LETTRES CHIMIQUES Yes
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi only
Type de manchette de gant Safety
Matériau de revêtement Coton
Quantité 10 paires
Longueur (impériale) 11,8 in
Longueur (métrique) 300 mm