Learn More
Piercan™ Gants pour boîte sèche en latex
Click to view available options
Diamètre (métrique) de la manchette:
156
186
220
300
Dimensions:
7
9
Épaisseur (impériale):
15 mil
24 mil
Conditionnement:
2 pièces
Description
Gant pour boîte à gants
• Adaptable sur la plupart des boîtes à gants
• Confortable et souple
• Ambidextre, longueur 800mm
• Gant latex
• Souple et confortable avec une dextérité excellente. Bonne résistance chimique face aux acides réducteurs, acides dilués bases diluées et solvants cétoniques
• Gant néoprène
• Bonne dextérité et préhension. Résistance chimique élevée face aux acides et bases dilués, solvants aliphatiques et cétoniques
• Gant CSM (ex Hypalon™)
• Souple et confortable. Offre une résistance chimique supérieure au latex naturel et une grande durabilité
• Gant butyl
• 100% imperméable aux gaz et résistance chimique élevée face au un large spectre de produits chimiques (acides, bases et solvants)
• Choisir les gants en fonction du diamètre de port de la boîte à gants ou de l'isolateur et de l'épaisseur:
• 4/10mm pour une meilleur dextérité
• 6/10mm pour plus de protection
• Gant latex
• Adaptable sur la plupart des boîtes à gants
• Confortable et souple
• Ambidextre, longueur 800mm
• Gant latex
• Souple et confortable avec une dextérité excellente. Bonne résistance chimique face aux acides réducteurs, acides dilués bases diluées et solvants cétoniques
• Gant néoprène
• Bonne dextérité et préhension. Résistance chimique élevée face aux acides et bases dilués, solvants aliphatiques et cétoniques
• Gant CSM (ex Hypalon™)
• Souple et confortable. Offre une résistance chimique supérieure au latex naturel et une grande durabilité
• Gant butyl
• 100% imperméable aux gaz et résistance chimique élevée face au un large spectre de produits chimiques (acides, bases et solvants)
• Choisir les gants en fonction du diamètre de port de la boîte à gants ou de l'isolateur et de l'épaisseur:
• 4/10mm pour une meilleur dextérité
• 6/10mm pour plus de protection
• Gant latex
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE 0086 Certified |
| Couleur | Naturel |
| Finition externe | Lisse |
| Matériau | Latex |
| Type de produit | Dry Box Gloves |
| Dimensions | 7 |
| Épaisseur (impériale) | 15 mil |
| À utiliser avec (application) | Ideal for use in Chemical & Medical Research, Pharmaceutical & Electronics Industries, Vapor Blasting |
| Type de manchette de gant | Ourlé |
| Taille du port (métrique) | 200 mm |
| Afficher plus |