Learn More
Semperguard™ Gants non poudrés avec couche intérieure en latex
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Dimensions:
XS
S
M
L
XL
missing translation for 'unitSize'
100 pièces
90 pièces
Descripción
- Gants de protection pour risques complexes CE de catégorie III
- Gants d’examen CE de classe I
- Gants hygiéniques non poudrés respectueux de la peau fabriqués en caoutchouc naturel
- Bonne prise et enfilage facile grâce à une technologie de production innovante
- Exempts de phtalates / d’adoucissants
- Testés et certifiés conformes à la norme 1935/2004 - adaptés au contact avec les denrées alimentaires
Especificaciones
Especificaciones
| Certifications/Conformité | EN 420, EN 374et EN 455 ; dispositif médical de classe I ; gants de protection à usage unique pour risques complexes de catégorie III |
| Zone enduite | À l’intérieur |
| Coating Material | Synthétique |
| Couleur | Naturel |
| Jetable | Oui |
| Finition externe | Entièrement texturés |
| Hand | Ambidextres |
| Matériau | Caoutchouc |
| Poudré | Sans poudre |
| Type de produit | Gants de protection |
| Mostrar más |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido