Learn More
Nitritex™ Gants en latex stériles BioClean Alpha™
Code produit. 15288088
Click to view available options
Dimensions:
6
6,5
7
7,5
8
8,5
9
Conditionnement:
200 paires
Code produit. 15288088
Marque: Nitritex™ AL30080
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Offrent une flexibilité exceptionnelle et sont anatomiquement conçus pour un meilleur confort de l’utilisateur. Les gants en latex stériles Nitritex™ BioClean Alpha™ sont dotés d’une manchette perlée extra-épaisse qui renforce la résistance et la stabilité du bras et réduit le risque de déchirement des gants lors de l’enfilage.
  • Manchette perlée extra-épaisse pour réduire les déchirures lors de l’enfilage
  • La technologie exclusive EasyOn™ non poudrée permet un double enfilage facile
  • Emballage EasyTear™ non particulier
  • La longueur mi-bras 300 mm (12 po) offre une protection supplémentaire
  • Les gants en latex offrent une flexibilité et un confort exceptionnels
  • Gants adaptés à l’anatomie de la main pour un bon ajustement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications / conformité (Europe) ISO 9001:2015, (EU)2016/425, EN420:2003 +A1:2009 et EN374-1:2016, EN374-5:2016 et EN421:2010, EN455-2:2015, ISO 11137-1:2006, (EC)1935/2004 et (EC) 2023/2006.
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Couleur Naturel
Jetable Oui
Finition externe Entièrement texturés
Qualité Classe ISO 4 et grade A des BPF de l’UE
Hand Spécifique
Matériau Latex
Poudré Sans poudre
Type de produit Gants
Dimensions 8
Stérilité Stérile
Type de manchette de gant Ourlé
Type d’emballage Emballé
Quantité Une paire par portefeuille intérieur en PE ; un portefeuille par pochette EasyTear PE scellée ; 10 sachets par sac extérieur en PE scellé ; 20 sacs extérieurs par carton doublé (200 paires)