Learn More
Lovibond™ Spectrophotomètre d’imagerie portatif LC100
Crée des rapports de conformité aux formats PDF ou Excel qui peuvent être facilement partagés avec un PC ou une imprimante compatible
Marque: Lovibond™ 401120
Code nomenclature Nacres: SE.13
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
- Chaque mesure associe 27 images illuminées avec des couleurs différentes et dans des directions différentes
- Permet d’afficher un aperçu de la zone de mesure et de stocker et rappeler l’image après la mesure
- Mesure et stocke jusqu’à 20 normes de référence avec chaque date et heure estampillées avec l’option de nom
- Stocke jusqu’à 350 mesures d’échantillons sur l’appareil et les compare aux étalons de référence
- Les échantillons peuvent être marqués via un clavier à l’écran pour du texte ou via un enregistreur vocal intégré
- Pour une utilisation en intérieur uniquement
Trousse intégrée LC100 et SV100
- Contenus : spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, mallette de transport
Aliments et boissons, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques, cosmétiques, médicaux et cliniques
Spécification
USB | |
Aliments et boissons, revêtements, textiles, produits chimiques, pharmaceutiques et cosmétiques, médicaux et cliniques, produits ménagers, plastiques, solutions sucrées, sirops et miel | |
1,8 sec |
TFT | |
Spectrophotomètre, support, cellules d’échantillon, cordon USB, boîtier de transport | |
Typique 0,10 ΔE 94 sur blanc (D65/10) |