missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Lck Antibody (33D196), DyLight 594, Novus Biologicals™

Code produit 18732191
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.2 mL
Conditionnement:
0.20mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18732191 0.2 mL 0.20mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18732191 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NB10056678DL594

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Lck Monoclonal antibody specifically detects Lck in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Lck
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 33D196
Conjugué DyLight 594
Dilution Western Blot
Formule 50mM Sodium Borate
Alias de gène EC 2.7.10, EC 2.7.10.2, Leukocyte C-terminal Src kinase, LSK, Lymphocyte cell-specific protein-tyrosine kinase, lymphocyte-specific protein tyrosine kinase, p56(LSTRA) protein-tyrosine kinase, p56lck, p56-LCK, pp58lck, Protein YT16, Proto-oncogene Lck, proto-oncogene tyrosine-protein kinase LCK, T cell-specific protein-tyrosine kinase, T-lymphocyte specific protein tyrosine kinase p56lck, tyrosine-protein kinase Lck, YT16
Espèces hôtes Mouse
Immunogène This monoclonal antibody was raised against a synthetic peptide containing amino acid residues of human lck protein.
Méthode de purification Protein G purified
Quantité 0.2 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Cell Cycle and Replication, Immunology, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 3932
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.