missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ LCLAT1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13412617
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13412617 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13412617 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528498

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: HeLa, HeLa membrane. Predicted reactivity: Mouse (87%), Pig (87%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Exhibits acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase (ALCAT) activity; catalyzes the reacylation of lyso-cardiolipin to cardiolipin (CL), a key step in CL remodeling. Recognizes both monolysocardiolipin and dilysocardiolipin as substrates with a preference for linoleoyl-CoA and oleoyl-CoA as acyl donors. Also exhibits 1-acyl-sn-glycerol-3-phosphate acyltransferase activity (AGPAT) activity; converts 1-acyl-sn-glycerol-3- phosphate (lysophosphatidic acid or LPA) into 1,2-diacyl-sn-glycerol-3- phosphate (phosphatidic acid or PA) by incorporating an acyl moiety at the sn-2 position of the glycerol backbone (PubMed:16620771). Possesses both lysophosphatidylinositol acyltransferase (LPIAT) and lysophosphatidylglycerol acyltransferase (LPGAT) activities (PubMed:19075029). Required for establishment of the hematopoietic and endothelial lineages. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène LCLAT1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 1% BSA, 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression LCLAT1
Numéro d’ordre du gène Q6UWP7
Alias de gène 1-acylglycerol-3-phosphate O-acyltransferase 8; 1-AGP acyltransferase 8; 1-AGPAT 8; 1AGPAT8; Acyl-CoA:lysocardiolipin acyltransferase 1; Agpat8; AI181996; Alcat1; Gm91; HSRG1849; LCLAT1; Lycat; lysocardiolipin acyltransferase 1; RGD1565906; UNQ1849; UNQ1849/PRO3579
Symboles de gène(s) LCLAT1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human LYCAT. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 253558
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.