Learn More
Taylor Wharton™ Flacon Dewar série LD
Marque: Taylor Wharton™ LD10
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Dewar LD de stockage et transfert• Capacité 4 à 50L
• Autonomie jusqu'à 152 j
• Garantie 3 ans
• Isolation par le vide avec piège à molécules assurant une longue autonomie
• Couvercle avec insert pour une meilleure isolation thermique et plus de sécurité pendant le transport
• Récipient avec enveloppe en aluminium, léger et muni d'anses pour le transport
• Attention: les dewars 4 à 25L munis d'un bouchon faible profondeur sont destinés uniquement au stockage
• Bonbonne LD
Spécification
10 L | |
597 mm | |
6,6 kg |