missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
LDHA Mouse anti-Human, Clone: OTI2B11, TrueMAB™, Origene
Description
LDHA Monoclonal antibody specifically detects LDHA in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Spécification
Spécification
| Antigène | LDHA |
| Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | OTI2B11 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| Expression | LDHA |
| Numéro d’ordre du gène | P00338 |
| Alias de gène | Cell proliferation-inducing gene 19 protein; epididymis secretory sperm binding protein Li 133P; GSD11; HEL-S-133P; l7R2; Lactate Dehydrogenase; lactate dehydrogenase 1, A chain; lactate dehydrogenase 3, C chain, sperm specific; lactate dehydrogenase A; lactate dehydrogenase A4; lactate dehydrogenase A-like; lactate dehydrogenase C; lactate dehydrogenase C variant 3; lactate dehydrogenase M; lactate dehydrogenase-A; lactate dehydrogenase-M; lactate dehydrogenase-M (EC 1.1.1.27); Lactic Dehydrogenase; LDH; LDH muscle subunit; LDH testis subunit; Ldh1; Ldh-1; Ldh3; Ldha; LDH-A; ldha protein; ldha1; LDH-A4 muscle-specific isozyme; glycolytic enzyme; Ldhc; LDH-C; Ldhm; LDH-M; LDH-X; L-lactate dehydrogenase; L-lactate dehydrogenase A chain; L-lactate dehydrogenase C chain; M-LDH; OTTHUMP00000165206; PIG19; proliferation-inducing gene 19; renal carcinoma antigen NY-REN-59 |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?