Learn More
BRAND™ Pipettes Pasteur en PEBD
Les pipettes Pasteur en PEBD sont idéales pour les aliquotes et présentent une très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
Marque: BRAND™ 747750
32.57 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21741" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.59400kg
Description
- Fabriquées en PEBD.
- Très bonne reproductibilité du nombre de gouttes par millilitre.
- Idéales pour les aliquotes.
- Les pipettes Pasteur peuvent être remplies puis congelées, ou transformées en récipients fermés après thermosoudage de la pointe.
- La poire de pipetage intégrée est très flexible, ce qui minimise la fatigue due au pipetage fréquent.
- Résistantes à la stérilisation par gaz ou irradiation gamma.
Spécification
2,8 mm | |
25 à 27 | |
En forme de bulbe | |
152 mm | |
Oui |
PEBD | |
500/boîte | |
3 ml | |
Pipette Pasteur |