Learn More
Cole-Parmer™ Pissettes en PEBD
Click to view available options
Capacité:
500 ml
Description
- Les flacons indiquent le nom, la formule chimique, la cote de risque NFPS et les symboles DOT pour les risques pour la santé principaux du contenu
- Visualisez le contenu grâce à un flacon translucide
- Identifiez facilement le contenu grâce à des bouchons à code couleur
Spécification
Capacité | 500 ml |
Matériau du bouchon | PP |
Taille du bouchon | 28 mm |
Diamètre (métrique) | 7 cm |
Hauteur (métrique) | 21,3 cm |
Type de produit | Pissette |
Couleur | Translucide |
Comprend | Un de chaque : acétone, éthanol, isopropanol, méthanol |
Matériau | PEBD |
Nb par paquet | 5/boîte |