Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) acetate trihydrate |
| Point de fusion | 75.0°C |
| Note relative au nom | p.a. |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Cristaux ou poudre cristalline |
| Quantité | 25 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.0 to 103% (Complexometry) |
| Formule linéaire | (CH3CO2)2Pb·3H2O |
| Merck Index | 15, 5452 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.