Learn More
Acétate de plomb(II) trihydraté, + 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-44101 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Code produit. 10133930
Marque: Thermo Scientific Acros 201750250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 6080-56-4 | C4H12O7Pb | 379.30 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6080-56-4
Formule moléculaire C4H12O7Pb
Poids moléculaire (g/mol) 379.30
Numéro MDL MFCD00150023
Clé InChI MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
Synonyme lead acetate trihydrate, lead diacetate trihydrate, bleiazetat german, bis acetato trihydroxytrilead, unii-rx077p88ry, ccris 9031, lead acetate ii , trihydrate, lead acetate jan, acetic acid, lead +2 salt trihydrate, acetic acid, lead 2+ salt, trihydrate
CID PubChem 22456
ChEBI CHEBI:33112
SMILES O.O.O.[Pb++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead(II) acetate trihydrate
Point de fusion 75.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux ou poudre cristalline
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 99.0 to 103% (Complexometry)
Formule linéaire (CH3CO2)2Pb·3H2O
Merck Index 15, 5452
Informations sur la solubilité Solubility in water: 625g/L. Other solubilities: 1g/30mL alcohol, freely soluble in glycerol
Nom IUPAC Diacétate de λ²-plomb(2+) trihydraté
Poids de la formule 379.33
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Analytique
Conditionnement Flacon en plastique
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.