Learn More
Chlorure de plomb(II), poudre de cristaux blancs, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
It is employed in the manufacture of infrared transmitting glass, and ornamental glass called arena glass. It also finds application as analytical reagent, in preparation of lead salts, as solder and flux, for provision of lead titanate, and used in the purification process of ores.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | 951°C |
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) chloride |
| Point de fusion | 501°C |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre cristalline |
| Quantité | 50 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in hot water,alkali hydroxides and NH4Cl solution. Insoluble in cold water and alcohol. |
| Poids de la formule | 278.1 |
| Qualité | Réactif |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Lead(II) chloride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .