Learn More
Nitrate de plomb(II), Puriss., ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
50 kg
Conditionnement:
1kg
500g
50kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(Ii) Nitrate |
| Quantité | 1 kg |
| Formule linéaire | Pb(NO3)2 |
| Numéro UN | 1469 |
| SMILES | [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Pb+2] |
| Nom IUPAC | dinitrate de plomb (2+) |
| Poids de la formule | 331.21g/mol |
| Pourcentage de pureté | ≥99% |
| Qualité | puriss. |