Learn More
Tellurure de plomb(II), poudre grise, 99,99 % (analyse de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
In semiconductor research, photoconductor cellsLead(II) telluride is used as an infrared detector material. It is also used in spacecraft power applications. Further, it is used in infrared detection, imaging and in solar cells. In addition, it acts as a semiconductor and photoconductor in the form of single crystals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Lead(II) telluride |
| Point de fusion | 917°C |
| Couleur | Gris |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 10 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.99% (Metals basis) |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
| Poids de la formule | 334.79 |
| Densité | 8.164 |
Sécurité et traitement
- Lead(II) telluride
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .