Learn More
Solution de perchlorate de plomb, Pharmacopée européenne, 0,1 M, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
1000mL
Spécification
Spécification
| CAS | 33820-53-0 |
| Quantité | 1000 mL |
| Formule moléculaire | C15H23N3O4 |
| Synonyme | isopropalin, isopropaline, paarlan, 4-isopropyl-2,6-dinitro-n,n-dipropylaniline, caswell no. 506a, isopropaline iso-french, unii-52gzd1i41n, benzenamine, 4-1-methylethyl-2,6-dinitro-n,n-dipropyl, cumidine, 2,6-dinitro-n,n-dipropyl, isopropalin ansi:bsi:iso |
| Clé InChI | NEKOXWSIMFDGMA-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | CCCN(CCC)C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])C(C)C)[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | 2,6-dinitro-4-propan-2-yl-N,N-dipropylaniline |
| Poids moléculaire (g/mol) | 309.366 |
| CID PubChem | 36606 |
| ChEBI | CHEBI:82189 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Lead perchlorate 0.1M Volumetric Solution (RP 311)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H332-Nocif par inhalation.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P330-Rincer la bouche.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .