Learn More
Solution étalon de métal au plomb 1000 ppm, pour AAS, solution HNO3 1 M, Fisher Chemical
Code produit. 10162442 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
Code produit. 10162442
Marque: Fisher Chemical J/8035/05
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
Numéro MDL 134050
Spécification
Conditionnement Flacon en plastique PEHD
Forme physique Liquide
Point d’ébullition 100°C
Quantité 100 mL