Learn More
Oxyde de titane de plomb, précurseur polymérique, oxyde >30 wt%
Code produit. 11440241
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
2g
50g
Code produit. 11440241
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039756.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Utilisé dans les appareils électroniques
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12060-00-3
Formule moléculaire O3PbTi
Poids moléculaire (g/mol) 303.064
Numéro MDL MFCD00011159
Clé InChI NKZSPGSOXYXWQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lead titanate, lead titanium trioxide, lead ii titanate, lead titanium oxide, lead titanium oxide pbtio3, titanic acid, lead salt, titanox l, titanicacid,leadsalt, o3ti.pb, lead titanate, powder,
CID PubChem 16211560
Nom IUPAC Dioxydo(oxo)titane de plomb(2+)
SMILES [O-][Ti](=O)[O-].[Pb+2]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lead titanium oxide
Note relative au nom Polymeric precursor
Couleur Marron
Forme physique Liquide visqueux
Quantité 2 g
Numéro UN UN1993
Point d’éclair 12°C (54°F)
Informations sur la solubilité Soluble in alcohols
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Oxide >30 wt%
Sensibilité Moisture sensitive
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lead titanium oxide, polymeric precursor
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lead titanate polymer, 2-Propanol