Learn More
Sperian™ Gants en latex Electrosoft Honeywell™
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion de hautes tensions jusqu’à 26 500 V ; doit être utilisé avec un surgant en cuir
Maximum 500 volts
Dimensions:
7
8
9
10
Type de produit:
Gants de classe 00
Gants de classe 3
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
2,9 mm
Description
- Bords laminés ou coupés
- Nécessite un sur-gant en cuir pour une protection mécanique
- La base en latex naturel offre des caractéristiques diélectriques élevées
- Recombiné pour les industries du transport, des services publics et de l’énergie éolienne
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Couleur | Beige |
Type de produit | Gants de classe 00 |
Dimensions | 10 |
Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
À utiliser avec (application) | Maximum 500 volts |
Quantité | 1 de chaque |
Longueur (métrique) | 36 mm |