Learn More
Sperian™ Gants en latex Electrosoft Honeywell™
Click to view available options
À utiliser avec (application):
Gestion de hautes tensions jusqu’à 26 500 V ; doit être utilisé avec un surgant en cuir
Maximum 500 volts
Dimensions:
7
8
9
10
Type de produit:
Gants de classe 00
Gants de classe 3
Épaisseur (métrique):
0,5 mm
2,9 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bords laminés ou coupés
- Nécessite un sur-gant en cuir pour une protection mécanique
- La base en latex naturel offre des caractéristiques diélectriques élevées
- Recombiné pour les industries du transport, des services publics et de l’énergie éolienne
Spécification
Spécification
| Couleur | Beige |
| Type de produit | Gants de classe 00 |
| Dimensions | 10 |
| Épaisseur (métrique) | 0,5 mm |
| À utiliser avec (application) | Maximum 500 volts |
| Quantité | 1/boîte |
| Longueur (métrique) | 36 mm |