Learn More
Syngene™ Module LED pour système Syngene Gbox Chemi
Module LED Syngene™ pour système Syngene Gbox Chemi pour transfert Western par fluorescence
354.00€ - 1335.00€
Spécification
À utiliser avec (équipement) | Systèmes Gbox Chemi |
---|---|
Quantité | 2 |
Code produit | Marque | Couleur | Longueur d’ondes | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Longueur d’ondes | Type de produit | Prix | Quantité et disponibilité | |||
15829962
|
Syngene™
LED-GREEN X 2 |
Vert | 520 nm | Module LED |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15869962
|
Syngene™
LED-RED-M X 2 |
Rouge | 635 nm | Module LED, multiplex |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15839962
|
Syngene™
LED-GREEN-M X 2 |
Vert | 520 nm | Module LED, multiplex |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15859962
|
Syngene™
LED-RED X 2 |
Rouge | 635 nm | Module LED |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15849962
|
Syngene™
LED-IR740-M X 2 |
Infrarouge | 740 nm | Module LED, multiplex |
1335.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15809962
|
Syngene™
LED-BLUE X 2 |
Bleu | 465 nm | Module LED |
354.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
15819962
|
Syngene™
LED-BLUE-M X 2 |
Bleu | 465 nm | Module LED, multiplex |
1305.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 24-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Spécification
Systèmes Gbox Chemi | |
2 |