missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Legionella Pneumophila Lps Antibody (5F4RC) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™
Description
Legionella Pneumophila Lps Monoclonal antibody specifically detects Legionella Pneumophila Lps in Bacteria samples. It is validated for ELISA
Spécification
Spécification
| Antigène | Legionella Pneumophila Lps |
| Applications | ELISA |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 5F4RC |
| Conjugué | Janelia Fluor 669 |
| Formule | 50mM Sodium Borate |
| Alias de gène | L. pneumophila, Legionellosis |
| Espèces hôtes | Mouse |
| Immunogène | Hybridoma clone has been derived from hybridization of Sp2/0 myeloma cells with spleen cells of Balb/c mice immunized with membrane fraction of Legionella pneumophila, strain Philadelphia 1. |
| Méthode de purification | Protein G purified |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?