Learn More
Fisherbrand™ Tissu de nettoyage pour objectif de grade 913
Utilisé pour le nettoyage des lentilles optiques.
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.34
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Papier très fin
- 100 % chanvre de Manille
- Ne peluche pas
- Poids : 12 g/m2
Application
- Nettoyage de diverses lentilles optiques
- Nettoyage des filaments de fibres optiques
Spécification
Lingette de nettoyage pour verres | |
Nettoyage de diverses lentilles optiques (objectif, microscope binoculaire, loupe, verres, etc.), nettoyage de filaments de fibres optiques | |
500 feuilles |
190 x 135 mm | |
Papier manille |