Learn More
Fisherbrand™ Lingettes de nettoyage pour verres
Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
80 x 100 mm
100 x 150 mm
Conditionnement:
50 pièces
625 pièces
Description
- High quality lens cleaning tissues
- Very fine paper
- Non-scratching
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 80 x 100 mm |
| Jetable | Single-use |
| Format | Sheets |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Matériau | Very Fine Paper |
| Épaisseur | 1-ply |
| Largeur (métrique) | 100 mm |