Learn More
4-Méthylquinoléine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10042160
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
491-35-0
C10H9N
143.19
MFCD00006784
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
10285
CHEBI:48983
4-méthylquinoléine
CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
491-35-0
C10H9N
143.19
MFCD00006784
MUDSDYNRBDKLGK-UHFFFAOYSA-N
lepidine, quinoline, 4-methyl, cincholepidine, lepidin, p-methylquinoline, 4-lepidine, gamma-methylquinoline, 4-methyl-quinoline, 4-methyl quinoline, ccris 2894
10285
CHEBI:48983
4-méthylquinoléine
CC1=CC=NC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau 4-Methylquinoline
Note relative au nom 99%
Point de fusion 9.0°C to 10.0°C
Densité 1.0800g/mL
Point d’ébullition 261.0°C to 263.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.6180 to 1.6200
Quantité 25 g
Beilstein 20, 395
Merck Index 15, 5496
Gravité spécifique 1.08
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: miscible with alcohol,benzene and ether
Poids de la formule 143.19
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 4-Methylquinoline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.