Learn More
Carbolite™ Four de paillasse LHT
Étuve de laboratoire hautes températures Étuve de paillasse LHT Carbolite™ disponible en trois tailles et trois températures maximales de fonctionnement.
Marque:  Carbolite™ LHT5060-230SN+TMP-R38-301
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 12049139
  • 12041.60€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-08-2024
Description
  • Températures de fonctionnement maximales de 400°C, 500°C ou 600°C
  • 30Capacités de 60 et 120 L
  • Régulateur PID R38
  • Ventilateur de convection à usage intensif pour assurer une bonne uniformité
  • Isolation à faible densité thermique pour garantir une réponse rapide et une efficacité énergétique
  • Intérieur en acier inoxydable brossé résistant à la corrosion
  • 2 étagères multipositions
  • Convient au fonctionnement en continu
  • Extérieur zingué recouvert d’un enduit époxy polyester thermolaqué, revêtement résistant à l’usure
  • Options disponibles (à spécifier au moment de la commande)
    • Ports d’entrée de câble
    • Protection contre la surchauffe (recommandée pour protéger tout contenu de valeur et pour un fonctionnement sans surveillance)
    • Une gamme de commandes numériques sophistiquées, de programmateurs multi-segments et d’enregistreurs de données est disponible. Elles peuvent être équipées de communications RS232, RS485 ou Ethernet
    • Fenêtre de visualisation
    • Ventilateur à vitesse variable
    • Socles et cadres d’empilage
    • Kit de pièces de rechange de routine
    • Ventilateur d’évacuation de l’air (peut altérer l’uniformité)
    • Socle et étagères renforcés
Spécification
Spécification
60 L
High Temperature Laboratory Oven
15 kg/shelf
± 0.5°C
400 x 400 x 405 mm
2250 w
Ambient +60° to 500°C
R38 PID Controller
2 fitted, 3 accepted
±5.0°C at 250°C
670 x 930 x 670 mm