Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Kit de couvercles pour entonnoir
Kit de couvercles de rechange pour entonnoirs avec joint magnétique unique.
Marque: Cytiva (formerly Pall Lab) 4246
Informations supplémentaires : Poids : 1.03550kg
Description
- Le joint magnétique unique permet une filtration sous vide simple et à une main de liquides avec des membranes compatibles
- Non approuvée pour une utilisation dans des applications médicales, cliniques, chirurgicales ou patient autres
Spécification
Entonnoir de 300 ml | |
Couvercle en polyphénylsulfone, bouchon d’aération en polypropylène | |
Non stérile | |
Joint torique en silicone |