Learn More
Integra Biosciences™ Couvercle VACUSAFE™
Couvercle spécialement conçu pour le système d’aspiration VACUSAFE™. Le couvercle Integra Biosciences™ VACUSAFE™ est doté de raccords de tubulure intégrés.
Marque:  Integra Biosciences™ 158372
Code nomenclature Nacres: NB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.15300kg
Code produit. 10098601
  • 93.55€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-08-2022
Description
  • Adaptés au système d’aspiration par le vide VACUSAFE™
  • Raccords de tubulure intégrés
  • Raccords rapides et détection de niveau sur certains modèles
Spécification
Spécification
Couvercle
Flacon d’aspiration de 4 litres VACUSAFE
Raccords de tubulure