Learn More
Abeba™ Chaussures 1058 légères
Click to view available options
Dimensions:
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Conditionnement:
1 paire
Description
- CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA
- Cuir avec trames textiles Air-Mesh
- Blanche/gris
- Embout de sécurité en acier
- Semelle extérieure antidérapante en PU
- Semelle intérieure Wave remplaçable (article n° 3557)
- Traitement Sanitized
- Antistatiques
- Doublure respirante avec ions d’argent
- Zone de coup de pied avec laçage
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | CE EN ISO 20345:2011 S1 SRA |
| Couleur | Blanc, Gris |
| Matériau | Cuir |
| Dimensions | 48 |
| Caractéristiques de la semelle | Antidérapant |
| Matériau de la semelle | Polyuréthane |
| Modèle | 1058 |
| Matériau au niveau des orteils | Acier |