Learn More
Biochrom Lightwave 3+
The Lightwave 3+ is a split beam UV/Vis spectrophotometer that combines ease of use with the flexibility of a 40 mm sample port. Expect exceptionally high resolution with the 3 nm bandwidth.
Marque:  Biochrom 80-3007-48
Informations supplémentaires : Poids : 3.00000kg
Code produit. 17283064
  • 9585.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 14-12-2023
Description
  • Spectrophotomètre UV/Vis à faisceau divisé (RBC) couvrant 190 à 1 100 nm (bande passante de 3 nm)
  • Port USB pour la collecte des données
  • Accepte les cuves de 10, 20 et 40 mm de longueur de trajet
  • Le logiciel intégré offre un balayage flash, des mesures de longueur d’onde fixes, une cinétique et une concentration avec une fonction graphique complète et la possibilité de stocker jusqu’à 90 méthodes
  • Choisissez d’inclure une imprimante série intégrée, une connectivité Bluetooth ou les deux
  • Léger et empilable pour le stockage
Spécification
Spécification
15 mm
390 mm
Graphic LCD
Flash au xénon
3 nm
120/240 V
Spectrophotométrie UV/Vis
100 mm
Grand écran, interface utilisateur avec bouton, port USB, PC via le logiciel PVC
±0,005 crête à crête ±0,002 RMS
-0,3 à 2,5 A, 0,3 à 199 % T
Oui
<0,5 %T 340 nm
±1 nm
3 kg
260 mm
15,3 po
Double matrice CMOS
Anglais, français, allemand, espagnol, italien, chinois, japonais
Lightwave 3+
Spectrophotomètre
De 190 à 1100 nm
3,9 po
Spectrophotomètre, imprimante série intégrée
Grille plate
±1,3 % ou ±0,008 A, selon la valeur la plus élevée (à 546 nm)
±0,002 A à 0,5 A (à 546 nm)
Round
±2 nm
6,6 lb
10 po