Learn More
Acide linoléique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7044723
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Code produit. 11362117
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L07949.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Unsaturated μ-6 fatty acid Linoleic acid is involved in the production of quick-drying oils which are used in oil paints and varnishes. It is also used in beauty products due to its beneficial properties on the skin such as moisture retention. It is a key starting material for the synthesis of linoleyl alcohol and octadecanoic acid. It is used as a precursor of arachidonic acid (AA) and various prostaglandins. It may be used to improve the delivery and efficacy of anti-cancer drugs and in cancer protection.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Acide gras insaturé µ-6 L’acide linoléique est impliqué dans la production d’huiles à séchage rapide qui sont utilisées dans les peintures à l’huile et les vernis. Il est également utilisé dans les produits de beauté en raison de ses propriétés bénéfiques sur la peau telles que la rétention de l’humidité. Il s’agit d’un matériau de départ clé pour la synthèse de l’alcool linoléylique et de l’acide octadécanoïque. Il est utilisé comme précurseur de l’acide arachidonique (AA) et de diverses prostaglandines. Il peut être utilisé pour améliorer l’administration et l’efficacité des médicaments anticancéreux et la protection contre le cancer.
Solubilité
Miscible au DMSO, à l’éthanol, à l’éther, l’éther de pétrole, au DMF, à l’acétone et au benzène. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à la lumière. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.452
Numéro MDL MFCD00064241
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic acid
Point de fusion -12°C
Densité 0.902
Point d’ébullition 230°C (16 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Weak, Characteristic
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4699
Quantité 5 g
Beilstein 1727101
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5505
Informations sur la solubilité Miscible with dimethyl sulfoxide,ethanol,ether,petroleum ether,dimethylformamide,acetone and benzene. Insoluble in water.
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 95%