Learn More
Acide linoléique, technique. 75 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7022465
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
Code produit. 11452318
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A15265.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 60-33-3 | C18H32O2 | 280.452 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-33-3
Formule moléculaire C18H32O2
Poids moléculaire (g/mol) 280.452
Numéro MDL MFCD00064241
Clé InChI OYHQOLUKZRVURQ-HZJYTTRNSA-N
Synonyme linoleic acid, linolic acid, telfairic acid, cis,cis-linoleic acid, 9z,12z-octadeca-9,12-dienoic acid, linoleate, grape seed oil, cis,cis-9,12-octadecadienoic acid, cis-9,cis-12-octadecadienoic acid, 9z,12z-linoleic acid
CID PubChem 5280450
ChEBI CHEBI:17351
Nom IUPAC acide (9Z,12Z)-octadéca-9,12-diénoïque
SMILES CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Linoleic Acid
Densité 0.902
Point d’ébullition 230°C (16 mm)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Plage de pourcentage du dosage 75%
Formule linéaire CH3(CH2)4CH=CHCH2CH=CH(CH2)7CO2H
Indice de réfraction 1.4699
Quantité 10 g
Beilstein 1727101
Sensibilité Air sensitive
Merck Index 14,5505
Poids de la formule 280.45
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Forme physique Liquide