missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide linolénique, 55 %, MP Biomedicals™

Code produit. p-4404432 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
Conditionnement:
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11399039

Marque: MP Biomedicals 0210218880

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Identifiants chimiques

CAS 463-40-1
Formule moléculaire C18H30O2
Poids moléculaire (g/mol) 278.436
Clé InChI DTOSIQBPPRVQHS-PDBXOOCHSA-N
Synonyme linolenic acid, alpha-linolenic acid, linolenate, 9z,12z,15z-octadeca-9,12,15-trienoic acid, a-linolenic acid, cis,cis,cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, all-cis-9,12,15-octadecatrienoic acid, alpha-linolenate, 9-cis,12-cis,15-cis-octadecatrienoic acid, z,z,z-9,12,15-octadecatrienoic acid
CID PubChem 5280934
ChEBI CHEBI:27432
Nom IUPAC Acide (9Z,12Z,15Z)-octadéca-9,12,15-triénoïque
SMILES CCC=CCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)O

Spécification

Nom chimique ou matériau Linolenic acid
Couleur Incolore
Densité 0.916 at 20°C (water = 1)
Quantité 100 g
Poids de la formule 278.4
Pourcentage de pureté 0.55
Forme physique Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • linolenic acid, 45-65%
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: linolenic acid
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis