Learn More
2-éthylhexanoate de lithium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7050717
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
2g
50g
Code produit. 11393738
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 039330.04
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 15590-62-2 | C8H15LiO2 | 150.146 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 15590-62-2
Formule moléculaire C8H15LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 150.146
Numéro MDL MFCD00058702
Clé InChI MAZKNBXUMANNDL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium 2-ethylhexanoate, 2-ethylhexanoic acid lithium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt 1:1, hexanoic acid, 2-ethyl-, lithium salt, acmc-20akn3, lithium 1+ ion 2-ethylhexanoate, lithium 1+ 2-ethylhexanoate, hexanoic acid,2-ethyl-, lithium salt 1:1
CID PubChem 23672311
Nom IUPAC Lithium ;2-éthylhexanoate
SMILES [Li+].CCCCC(CC)C(=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium 2-ethylhexanoate
Quantité 2 g
Poids de la formule 150.15
Forme physique Grumeaux