Learn More
Hydrure d’aluminium au lithium, granulés, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11483800
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 11483800
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089643.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 16853-85-3 | AlH4Li | 37.95 g/mol
Lithium aluminum hydride is used as a reducing agent in various synthetic organic chemistry reactions. For example, it is used in the conversion of esters, carboxylic acids, acyl chlorides, aldehydes and ketones into their corresponding alcohols. It also involved in the conversion of amide, nitro, nitrile, imine, oxime and azide compounds into their amines as well as reduces alkyl halides to alkanes. It reacts with sodium chloride to prepare sodium hydride. It acts as a potential hydrogen storage medium which could be used for future fuel cell-powered vehicles. It is mainly used in the preparation of other tetrahydridoaluminumates like sodium aluminum hydride, potassium aluminum hydride and magnesium alanate. Furthermore, it has been used to prepare thermoplastic polyester polyamides from oleic acid and lithium-polymer batteries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16853-85-3
Formule moléculaire AlH4Li
Poids moléculaire (g/mol) 37.95
Numéro MDL MFCD00011075
Clé InChI OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium aluminum hydride, aluminum lithium hydride, lithiumaluminiumhydride, aluminum iii lithium hydride, lithium alanate, lithium aluminum tetrahydride, lithiumaluminiumhydrid, litiumaluminum hydride, lithim aluminum hydride
CID PubChem 21226445
Nom IUPAC Aluminiure de lithium(1+)
SMILES [Li+].[AlH4-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium aluminum hydride
Point de fusion >125°C (decomposition)
Couleur Blanc à gris
Forme physique Culot
Quantité 100 g
Numéro UN UN1410
Merck Index 14,349
Informations sur la solubilité Soluble in water,ether and terahydrofuran.
Poids de la formule 37.95
Pourcentage de pureté 97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.917 g/mL