Learn More
Lithium amide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11476840
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11476840
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar L16023.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7782-89-0 | H2LiN | 22.963 g/mol
Lithium amide is used in the preparation of active pharmaceutical ingredients and antioxidants. It acts as a catalyst for polymers, as nucleophiles and as strong bases. It serves as a reagent in the synthesis of antiinflamatory and preoresolving protectin D1, chemotype dipeptidyl peptidase IV inhibitors and sterically congested triarylamines. It finds application in dyes displaying large stokes shifts. In addition to this, it is used as a reagent for cross-coupling of aryl chlorides and amine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’amidure de lithium est utilisé dans la préparation de principes actifs pharmaceutiques et d’antioxydants. Il agit à la fois comme catalyseur pour les polymères, comme nucléophile et comme bases fortes. Il sert de réactif dans la synthèse de la protectine D1, marqueur anti-inflammatoire et médiateur pro-résolvant de l’inflammation, du chimiotype d’inhibiteur de la dipeptidyl-peptidase IV et des triarylamines avec encombrement stérique. Il est utilisé dans les colorants présentant des déplacements de Stokes importants. En outre, il est utilisé comme réactif pour le couplage croisé entre des chlorures d’aryle et des amines.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’éthanol et l’ammoniac liquide. Insoluble dans l’éther anhydre, le benzène et le toluène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec de puissants agents oxydants, les acides, l’eau et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-89-0
Formule moléculaire H2LiN
Poids moléculaire (g/mol) 22.963
Numéro MDL MFCD00011093
Clé InChI AFRJJFRNGGLMDW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium amide, lithamide, lithium amide li nh2, lithiumamide, unii-7393omu9lk, lithium azanide, hsdb 649, linh2, lithium amide 25g, lithium amide, powder
CID PubChem 24532
Nom IUPAC Azanide de lithium
SMILES [Li+].[NH2-]
Spécification
Point d’ébullition 430°C
Nom chimique ou matériau Lithium amide
Point de fusion 373°C
Quantité 25 g
Formule linéaire LiNH2
Numéro UN UN1390
Merck Index 14,5522
Informations sur la solubilité Slightly soluble in ethanol and liquid ammonia. Insoluble in anhydrous ether,benzene and toluene.
Poids de la formule 22.96
Pourcentage de pureté 95%
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 1.178
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium amide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 2
Mention de danger
  • H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Lithium amide