Learn More
Azoture de lithium, pur, solution à 20 % dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10123921 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 10123921
Marque: Thermo Scientific Acros 335361000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 19597-69-4 | LiN3
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de formation des liaisons C-X, Pour le transfert d’azidation/diazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19597-69-4
Formule moléculaire LiN3
Numéro MDL MFCD00041956
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium azide
Couleur Incolore
Note relative au nom 20% Solution in Water
Formule linéaire LiN3
Densité 1.0880g/mL
Poids de la formule 48.96
Pourcentage de pureté 17 to 23%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium azide, 20% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H300-Mortel en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P405-Garder sous clef.