Learn More
Bis(triméthylsilyl)amide de lithium, sol. 1,0 M dans le méthyl tert-butyl éther, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Marque:  Thermo Scientific Acros 345671000
90.00 EUR valable jusqu'au 2024-03-29
Utilisez le code promo "21615" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.22
Informations supplémentaires : CAS : 4039-32-1 Poids : 0.08000kg Transport : UN number : 2924 Chem class : 3 Pack group : II
Code produit. 10052011
  • 135.00€ / 100mL
Expédition estimée: 11-04-2024
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Lithium bis(trimethylsilyl)amide
4039-32-1,1634-04-4
0.8000g/mL
−28°C
C6H18LiNSi2
100 mL
0.8
YNESATAKKCNGOF-UHFFFAOYSA-N
lithium ; bis(triméthylsilyl)azanide
2733832
21 to 25% active base (as LiNSi)
1.0M Solution in Methyl tert-Butyl Ether
Marron à jaune
55.0°C to 56.0°C
Flacon en verre AcroSeal™
MFCD00008261
04,296; 05,393; 07,197; 12,280; 13,165; 14,194
lithium bis trimethylsilyl amide, lithium hexamethyldisilazide, lihmds, lhmds, hexamethyldisilazane lithium salt, unii-rc4n1i108m, lithiumbis trimethylsilyl amide, lithium bis trimethylsilyl azanide, lithium hexamethyldisilazane, lithium bis-trimethylsilyl amide
[Li+].C[Si](C)(C)[N-][Si](C)(C)C
167.33
167.33
Solution
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Identifiant produit
  • Lithium bis(trimethylsilyl)amide, 1.0M solution in methyl tert-butyl ether
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Methyl tert-butyl ether, Lithium bis(trimethylsilyl)amide
FDS Documents