Learn More
Borohydrure de lithium, solution 4 M (10 % en poids) dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4112117 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 ml
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10752767
Marque: Thermo Scientific Acros 428881000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Borohydrure de lithium
CAS 16949-15-8, 109-99-9
Quantité 100 ml
Formule moléculaire BH4Li
Formule linéaire LiBH4
Numéro MDL MFCD00011088
Point d’éclair −21°C
Merck Index 15,5581
Synonyme borate 1-, tétrahydro-, lithium, lithium, boryle, hydroborate de lithium, borohydrure de lithium, borohydrure de lithium 2.0 m dans le thf, borate 1-, tétrahydro-, lithium 1:1, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : se décompose.
Clé InChI UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Li+].[BH4-]
Nom IUPAC lithium ; bore(1-)
Poids moléculaire (g/mol) 21.78
CID PubChem 20722760
Poids de la formule 21.77
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Gravité spécifique 0.89
Densité 0.8900 g/ml
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium borohydride, 4M (10 wt.%) solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.