Learn More
Borohydrure de lithium, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10308490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
5g
Code produit. 10308490
Marque: Thermo Scientific Acros 206810500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 16949-15-8 | BH4Li | 21.78 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16949-15-8
Formule moléculaire BH4Li
Poids moléculaire (g/mol) 21.78
Numéro MDL MFCD00011088
Clé InChI UUKMSDRCXNLYOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme borate 1-, tetrahydro-, lithium, unii-8l87x4s4kp, boryllithium, lithium, boryl, lithium hydroborate, lithotab borohydride, bh4li, lithium 1+ ion boranuide, lithium borohydride 2.0 m in thf, borate 1-, tetrahydro-, lithium 1:1
CID PubChem 20722760
SMILES [Li+].[BH4-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium borohydride
Point de fusion 280.0°C
Note relative au nom 95%
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 50 g
Plage de pourcentage du dosage 95%
Formule linéaire LiBH4
Fieser 01,603; 04,296; 11,293; 12,276; 13,92; 14,191; 15,186
Merck Index 15, 5581
Informations sur la solubilité Solubility in water: 209g/L (10°C). Other solubilities: soluble in ether, ethanol, tetrahydrofuran and, aliphatic amines
Nom IUPAC Boranuide de lithium(1+)
Poids de la formule 21.77
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 0.66
Densité 0.6600g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium borohydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.