missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chlorure de lithium, à écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %, Honeywell Fluka™
À écoulement libre, réactif ACS, anhydre, ≥ 99 %
57.72€ - 1075.94€
Identifiants chimiques
CAS | 7447-41-8 |
---|---|
Formule moléculaire | ClLi |
Poids moléculaire (g/mol) | 42.39 |
Numéro MDL | MFCD00011078 |
Clé InChI | KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride |
CID PubChem | 433294 |
ChEBI | CHEBI:48607 |
Nom IUPAC | lithium;chloride |
SMILES | [Li+].[Cl-] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15647010
|
Honeywell-Fluka
746460-100G |
100 g | Poly Bottle | ||||||
15677010
|
Honeywell-Fluka
746460-500G |
500 g | Flacon poly |
228.46€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15657010
|
Honeywell-Fluka
746460-1KG |
1 kg | Poly Bottle | ||||||
15667010
|
Honeywell-Fluka
746460-2.5KG |
2.5 kg | Poly Bottle | ||||||
15687010
|
Honeywell-Fluka
746460-6X500G |
6 x 500 g | Flacon poly |
1075.94€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7447-41-8 | |
42.39 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
433294 | |
lithium;chloride |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
CHEBI:48607 | |
[Li+].[Cl-] |
Spécification
1,360°C | |
605°C (literature) | |
7447-41-8 | |
Anhydrous | |
LiCl | |
lithium chloride, lithium chloride licl, lithiumchloride, licl, chlorure de lithium, chlorku litu, chlorolithium, lithiumchlorid, chlorku litu polish, luthium chloride | |
[Li+].[Cl-] | |
42.39 | |
CHEBI:48607 | |
>99% | |
2.07 g/cm3 |
Lithium chloride | |
Free-flowing, ACS reagent, anhydrous, ≥99% | |
≤100.0000% | |
ClLi | |
MFCD00011078 | |
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M | |
lithium;chloride | |
433294 | |
42.39 | |
ACS Reagent |
Sécurité et traitement
missing translation for 'shelfLife' : 720 days from date of manufacture
missing translation for 'einecsNumber' : 231-212-3
Recommended Storage : Room Temp
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Lithium chloride
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.