Learn More
Fluorure de lithium, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11424733
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2500 g
Conditionnement:
100g
2500g
500g
Code produit. 11424733
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11632.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-24-4 | FLi | 25.94 g/mol
Lithium fluoride is widely used in many fields. It is used in the soldering progress for glass lining as a cosolvent. It finds application as an additive of aluminum electrolysis and rare earth electrolysis as a crystal in X-ray spectrometry. It is also used in specialized UV optics due to its large band gap and transparency to short wave length ultraviolet radiation. It is involved to record ionizing radiation exposure from gamma rays, beta particles and neutrons in thermoluminescent dosimeters. In nuclear reactors, lithium fluoride is mixed with beryllium fluoride to form a base solvent, which is used in molten-salt reactor experiment (MSRE). Additionally, it is useful as a coupling layer to enhance electron injection in polymer light-emitting diodes (PLED) and organic light-emitting diode (OLED).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le fluorure de lithium est largement utilisé dans de nombreux domaines. Il est utilisé comme cosolvant dans le processus de soudure pour la vitrification. Il trouve une application comme additif dans l’électrolyse de l’aluminium et l’électrolyse des terres rares, comme cristal dans la spectrométrie à rayons X. Il est également utilisé dans les optiques UV spécialisés en raison de son large intervalle de bande et de sa transparence au rayonnement ultraviolet de courte longueur d’onde. Il est impliqué dans l’enregistrement de l’exposition aux rayonnements ionisants à partir de rayons gamma, de particules bêta et de neutrons dans des dosimètres thermoluminescents. Dans les réacteurs nucléaires, le fluorure de lithium est mélangé au fluorure de béryllium pour former un solvant de base, qui est utilisé dans l’expérience de réacteur à sels fondus (MSRE). En outre, il est utile comme couche de couplage pour améliorer l’injection d’électrons dans les diodes électroluminescentes (PLED) et diodes électroluminescentes organiques (OLED).
Solubilité
Soluble dans l’eau et le fluorure d’hydrogène. Insoluble dans l’alcool.
Remarques
Hygroscopique. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les solutions aqueuses, les acides forts et les agents oxydants forts. S’hydrolyse en présence d’eau pour former de l’acide fluorhydrique qui attaque le verre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-24-4
Formule moléculaire FLi
Poids moléculaire (g/mol) 25.94
Numéro MDL MFCD00011090
Clé InChI PQXKHYXIUOZZFA-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium fluoride, fluorolithium, lithium monofluoride, trilithium trifluoride, lithium fluoride li3f3, lithium fluorure, ntl 50, lithium fluoride 6lif, lithium fluoride 7lif
CID PubChem 224478
Nom IUPAC lithium;fluorure
SMILES [Li+].[F-]
Spécification
Point d’ébullition 1680°C
Nom chimique ou matériau Lithium fluoride
Point de fusion 845°C
Quantité 100 g
Numéro UN UN3288
Merck Index 14,5531
Informations sur la solubilité Soluble in water and hydrogen fluoride. Insoluble in alcohol.
Poids de la formule 25.94
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.3915
Densité 2.635
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH032-Au contact d'un acide, dégage un gaz très toxique.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.