missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hydrure de lithium, +97 %, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7023920
Click to view available options
Quantité:
50 g
100 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
100g
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

Code produit. 11422010

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A17948.18

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.

CAS: 7580-67-8 | HLi | 7.948 g/mol

Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Applications
Utilisé pour la préparation de sels de li anhydres d’acides carboxyliques avant la réaction avec les réactifs organolithiens (le plus souvent le méthyle ou le phényle) comme voie utile vers les cétones. Également utilisé dans la préparation du LiCN par réaction avec les cyanohydrines d’acétone. Il est également utilisé comme dessiccateur et agent de condensation, et comme matériau de blindage dans la production d’énergie nucléaire. Il est utilisé dans la fabrication de catalyseurs pour les plastiques en polyoléfine, dans les carburants pour les avions, les missiles. Il est utilisé en métallurgie comme dégazeur, désoxydant, désulfurant et comme raffineur de grains dans les métaux non ferreux. Utilisé comme intermédiaire chimique pour le catalyseur de polymérisation du butyllithium et dans les alliages avec de l’aluminium ou du magnésium pour des utilisations aérospatiales.

Solubilité
Réagit violemment au contact de l'eau. Soluble dans l’éther, l’ammoniac liquide. Non soluble dans le benzène et le toluène.

Remarques
Sensible à l’air & à l’humidité. Conserver à l’écart des acides, des alcools, des agents oxydants, de l’air, de l’eau / de l’humidité. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 7580-67-8
Formule moléculaire HLi
Poids moléculaire (g/mol) 7.948
Numéro MDL MFCD00011074
Clé InChI SRTHRWZAMDZJOS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium hydride, lithiumhydride, lih, lithium hydride anion, hydride lithium, hydridolithate 1-, lih-, ksc491a4n
CID PubChem 62714
Nom IUPAC Hydrure de lithium
SMILES [H-].[Li+]

Spécification

Nom chimique ou matériau Lithium hydride
Point de fusion 688°C
Quantité 50 g
Formule linéaire LiH
Numéro UN UN1414
Merck Index 14,5533
Informations sur la solubilité Reacts violently with water. Soluble in ether,liquid ammonia. Insoluble in benzene,and toluene.
Poids de la formule 7.95
Pourcentage de pureté ≥97%
Odeur Odorless
Sensibilité Air and moisture sensitive
Densité 0.78
Afficher plus Afficher moins

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis