Learn More
Hydroxyde de lithium monohydraté, +98 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12337123 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
Code produit. 12337123
Marque: Thermo Scientific Acros 413321000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1310-66-3 | H3LiO2 | 41.96 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1310-66-3
Formule moléculaire H3LiO2
Poids moléculaire (g/mol) 41.96
Numéro MDL MFCD00149772
Clé InChI GLXDVVHUTZTUQK-UHFFFAOYSA-M
Synonyme lithium hydroxide monohydrate, lithium hydroxide hydrate, lithium hydroxido, hydroxyde de lithium, unii-g51xlp968g, lithium hydroxide, monohydrate, lithiumhydrate, lioh-hydrate, lioh.hydrate, lioh water
CID PubChem 168937
SMILES [Li+].O.[OH-]
Spécification
Point d’ébullition 920.0°C
Nom chimique ou matériau Lithium hydroxide monohydrate
Point de fusion 462.0°C
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Formule linéaire LiOH·H2O
Merck Index 14,5534
Informations sur la solubilité Solubility in water: 109g/L (20°C). Other solubilities: 107g/L (0°C), 148g/L (100°C), slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC hydroxyde de lithium hydraté
Poids de la formule 41.95
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium hydroxide monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.