Learn More
Isopropoxide de lithium, solution 3 M dans THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3593450 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10483745
Marque: Thermo Scientific Acros 396501000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 2388-10-5 | CH3H7LiO | 66.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2388-10-5, 109-99-9
Poids moléculaire (g/mol) 66.03
Numéro MDL MFCD00048286
Clé InChI HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium isopropoxide, lithium propan-2-olate, lithium isopropanolate, lithium 2-propanolate, acmc-1ch0u, lithium isopropoxide solution, 2-propanol, lithiumsalt 1:1, lithium 1+ propan-2-olate
CID PubChem 23673350
Nom IUPAC Lithium ; propan-2-olate
SMILES [Li+].CC(C)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium isopropoxide
Quantité 100 mL
Formule moléculaire C3H7LiO
Formule linéaire LiOCH(CH3)2
Point d’éclair −19°C
Poids de la formule 66.03
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 3M, exact strength on the certificate of analysis
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Aspect Clear red solution
Gravité spécifique 0.87
Densité 0.8700g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Lithium isopropoxide, 3M solution in THF
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH019-Peut former des peroxydes explosifs.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.