Learn More
Méthanolate de lithium, pur, solution 2,2M (10 % en poids) dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-153980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10283661
Marque: Thermo Scientific Acros 336751000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 865-34-9 | CH3LiO | 37.97 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-34-9, 67-56-1
Formule moléculaire CH3LiO
Poids moléculaire (g/mol) 37.97
Numéro MDL MFCD00036357
Clé InChI JILPJDVXYVTZDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme lithium methoxide, lithium methanolate, methanol, lithium salt, lithium methylate, liome, methanol, lithium salt 1:1, liom, lithium methylat, lithotab methoxide, lioch3
CID PubChem 4177230
Nom IUPAC Lithium ; méthanolate
SMILES [Li+].C[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Lithium methoxide
Couleur Incolore
Note relative au nom 10% Solution in Methanol
Formule linéaire CH3OLi
Densité 0.8500g/mL
Poids de la formule 37.97
Pourcentage de pureté ≥10%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre Acroseal™ dans boîte à étain
Quantité 100 mL
Forme physique Liquide